Learn More
AGMA Desinfectante IPA 70% en WFI
Código de producto. 30066758
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Frasco con tapón
Pulverizador
Cantidad:
4 x 5 L
15 x 1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de recipiente Cantidad Tamaño de la unidad
30066758 Pulverizador 15 x 1 L paquete de 15
30066754 Frasco con tapón 4 x 5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30066758 Supplier AGMA Supplier No. 1215
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mantenga su entorno de sala limpia limpio y protegido con nuestros aerosoles μy toallitas desinfectantes con 70 % de IPA filtrado en WFI de 0,2 m.
El 0.2 μEl IPA filtrado al 70 % en agua de calidad WFI es perfecto como biocida estándar comprobado en la industria dentro de salas blancas de hospitales y farmacéuticas.
Los aerosoles con gatillo se utilizan comúnmente en salas blancas y son un medio muy rentable de desinfección de rutina cuando se utilizan con toallitas secas. Diseñado para facilitar su uso por parte de operadores que prefieren un tamaño compacto de pulverizador de gatillo.
Todos los productos son totalmente trazables, cuentan con la certificación correspondiente y tienen una vida útil sin abrir de 2 años.
Perfecto para la desinfección diaria de una variedad de superficies, incluidas encimeras, instrumentos, manos enguantadas y elementos transferidos.
  • Eficacia validada de forma independiente
  • 0.2 μm filtrado y mezclado con agua de calidad WFI - agua de alta pureza
  • Gatillo ergonómico con mecanismo de retorno eficaz
  • Fabricado en sala limpia de grado D
  • Trazabilidad completa con análisis de apoyo
  • Vida útil de 2 años
  • También disponible en pulverizadores de gatillo de 500 ml y 1 L, formatos de 5 L y toallitas húmedas.
  • EN14476, EN1276, EN1650 y EN13697
Specifications
Tipo de producto Alcohol isopropílico
Formulario Aerosol líquido
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Composición Isopropanol 70% v/v en WFI
Tipo de recipiente Pulverizador
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable Sí
Para utilizar con (aplicación) Salas blancas y/o entornos controlados sujetos a sus estrategias de control de la contaminación
Cantidad 15 x 1 L
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • IPA 70% in WFI 15
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Use de forma segura los biocidas. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.