Learn More
Thermo Scientific™ Servicio de cualificación (IOQ)
Código de producto. 30049054 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
IQ/OQ Service
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
30049054 IQ/OQ Service 1 unidad
1 options
Código de producto. 30049054 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor IOQPCKE89003711
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Servicio de calificación para nuevos Heratherm Cámara 750 L (incluye documentación).
  • IQ: Verifica que el lugar de la instalación cumple satisfactoriamente los requisitos ambientales que especifica el fabricante.
  • Verifica que el equipo, los manuales, los suministros y cualquier otro accesorio hayan llegado intactos, según se especifica en la solicitud de venta.
  • Verifica que el equipo y cualquier otro accesorio estén montados e instalados.
  • La información de configuración para cada componente del sistema se registra. La instalación de equipos NO está incluida.
  • OQ: Verifica las funciones importantes de los equipos y ayuda a garantizar que funcionan según lo previsto por el fabricante y de conformidad con las normas y requisitos.
  • Prueba clave: puerta entreabierta, fallo de alimentación, alertas de temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific New Heratherm Chamber 750 L
Tipo de producto IQ/OQ Service