Learn More
Thermo Scientific™ Documentación de calificación IOPQDocG para IntelliStack Agitador de incubadora (alemán)
Código de producto. 30057375 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Documentación IQ/OQ/PQ
Tamaño de la unidad:
1 unidad
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
30057375 Documentación IQ/OQ/PQ 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 30057375 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor IOQPTDOCG3510
Documentación de calificación IOPQDocG para IntelliStack Agitador de incubadora (alemán)
  • IQ: Verifica que el sitio de instalación y el entorno del equipo cumplan con los requisitos ambientales especificados por el fabricante. Verifica que el equipo, los manuales, los suministros y cualquier otro accesorio hayan llegado intactos, según se especifica en la solicitud de venta. Verifica que el equipo y cualquier otro accesorio estén montados e instalados. La información de configuración para cada componente del sistema se registra.
    • La instalación de equipos NO está incluida
  • OQ: Verifica funciones importantes del equipo y garantiza que el equipo funcione según lo esperado por el fabricante y de conformidad con los estándares y requisitos.
  • Pruebas clave: Puerta entreabierta, Fallo de energía, Alertas de temperatura
El servicio de mapeo temporal incluirá:
  • 1 prueba de recuperación de temperatura a puerta abierta
  • 1 prueba de fallo de alimentación
  • Valores mínimos y máximos junto con promedios
  • Gráfico de temperatura durante un período de tiempo
  • Los informes detallados incluirán datos de sondeo sin procesar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Documentación IQ/OQ/PQ