Learn More
Thermo Scientific™ Servicio de cualificación y rendimiento (IOPQ)
Código de producto. 30049051 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Servicios de IQ/OQ/PQ
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
30049051 Servicios de IQ/OQ/PQ 1 unidad
1 options
Código de producto. 30049051 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor IOPQPCKE89003711
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Servicio de calificación para nuevos Heratherm Cámara 750 L (incluye documentación y 1 mapeo temporal).
  • IQ: Verifica que el lugar de la instalación cumple satisfactoriamente los requisitos ambientales que especifica el fabricante.
  • Verifica que el equipo, los manuales, los suministros y cualquier otro accesorio hayan llegado intactos, según se especifica en la solicitud de venta.
  • Verifica que el equipo y cualquier otro accesorio estén montados e instalados.
  • La información de configuración para cada componente del sistema se registra. La instalación de equipos NO está incluida.
  • OQ: Verifica las funciones importantes de los equipos y ayuda a garantizar que funcionan según lo previsto por el fabricante y de conformidad con las normas y requisitos.
  • Prueba clave: puerta entreabierta, fallo de alimentación, alertas de temperatura PT: Protocolo de mapeo de temperatura realizado en el punto de ajuste especificado por el cliente con disposiciones de hasta 15 puntos de medición, más 1 punto de medición ambiental.
  • Las mediciones de temperatura se realizarán en el aire o con productos simulados cargados en una cámara, con un intervalo de recogida de datos desde 1 minuto a 24 horas o configurable según las necesidades del cliente.
  • Se revisarán y citarán los requisitos del estudio de más de 24 horas.
  • El servicio de mapeo temporal incluirá: (a) 1 prueba de recuperación de temperatura a puerta abierta (b) 1 prueba de corte de energía (c) Valores mínimos y máximos junto con promedios (d) Gráfico de temperatura durante un período de tiempo (e) Los informes detallados incluirán datos de sonda sin procesar. Todo esto será realizado y entregado por un Thermo Ingeniero calificado Fisher equipado con certificados de capacitación, registrador de datos de mapeo de temperatura calibrado anualmente con certificados de metrología.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Nueva Heratherm Cámara 750 L
Tipo de producto Servicios de IQ/OQ/PQ