Learn More
Thermo Scientific Paquete IOPQ - CryoExtra
Código de producto. 30503411
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Servicios de IQ/OQ
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
30503411 Servicios de IQ/OQ cada uno
1 options
Código de producto. 30503411 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor IOPQPCKE89003811
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Calificación de instalación y operación con mapeo de temperatura y documentación de cumplimiento para CryoExtra sistemas.
  • Verifica que el equipo cumpla con las especificaciones requeridas y funcione correctamente
  • Incluye pruebas clave como alarma de puerta entreabierta y monitoreo de temperatura.
  • El mapeo de temperatura cubre la recuperación de puertas abiertas y simulaciones de fallas de energía.
  • Realizado por un ingeniero calificado utilizando registradores de datos calibrados
  • Se proporcionan informes detallados para validación y cumplimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Equipos de almacenamiento de nitrógeno líquido
Tipo de producto Servicios de IQ/OQ