Learn More
Estándar de cationes multielementos de cromatografía iónica (CI) en agua (6 elementos), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 12083582 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12083582 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12083582 Proveedor Reagecon N.º de proveedor ICCDX621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00€
    252.19€ / paquete de 1
    Ahorro 45.81€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Fabricado gravimétricamente a partir de sales ultrapuras
  • ISO/IEC 17025 para:
    • Análisis de los estándares ICP/ICP-MS mediante ICP-MS
    • Calibración de balanzas de laboratorio
    • Calibración de temperatura de -90 a 650 °C.
    • Medición de densidad con tubos en U oscilantes y métodos de picnometría Bingham
    • Ciertas titulaciones complexométricas
  • Todas las funciones volumétricas, titrimétricas y gravimétricas se han llevado a cabo bajo un régimen de temperatura altamente regulado
  • Producido en un entorno de sala limpia altamente controlado con agua ultrapura, ácidos triplemente destilados y frascos prelimpiados con triple lixiviado
  • Todas las incertidumbres de la medición se calcularon de acuerdo con las directrices de Eurachem/CITAC y se notificaron a un nivel de confianza del 95 %
Especificaciones
Envase HDPE de triple lixiviado
Nombres de analitos o componentes 50 μg/mL lithium, 200 μg/mL sodium, 250 μg/mL each of ammonium and magnesium, 500 μg/mL each of calcium and potassium
Forma física Líquido
Técnica Cromatografía iónica, Medición de anión
Certificaciones/conformidad GHS/OSHA, REACH
Tipo Cromatografía iónica estándar
Elemento Li, Na, Amonio, Mg, Ca, K
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 100 mL