Learn More
Estándar aniónico multielemento en agua (5 elementos) para cromatografía iónica (IC), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11526693 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11526693 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11526693 Proveedor Reagecon N.º de proveedor ICAS501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    211.34€ / 100 ml
    Ahorro 343.66€
    61% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Fabricado gravimétricamente a partir de sales ultrapuras
  • Probado con la acreditación ISO 17025 para la calibración de balanzas de laboratorio
  • ISO/IEC 17025 para:
    • Calibración de temperatura de -90 a 650 °C.
    • Medición de densidad con tubos en U oscilantes y métodos de picnometría Bingham
    • Ciertas titulaciones complexométricas
  • Todas las funciones volumétricas, titrimétricas y gravimétricas se han llevado a cabo bajo un régimen de temperatura altamente regulado
  • Producido en un entorno de sala limpia altamente controlado con agua ultrapura, ácidos triplemente destilados y frascos prelimpiados con triple lixiviado
  • Todas las incertidumbres de la medición se calcularon de acuerdo con las directrices de Eurachem/CITAC y se notificaron a un nivel de confianza del 95 %
Especificaciones
Envase HDPE de triple lixiviado
Nombres de analitos o componentes 100 μg/mL each of fluoride and chloride, 200 μg/mL each of nitrate, phosphate and sulphate
Forma física Líquido
Técnica Cromatografía iónica, Medición de anión
Certificaciones/conformidad GHS/OSHA, REACH
Tipo Cromatografía iónica estándar
Elemento Fluoruro, Cloruro, Nitrato, Fosfato, Sulfato
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 100 mL