Learn More
Estándar aniónico multielemento en agua (3 elementos) para cromatografía iónica (IC), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 16490744 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490744 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 16490744 Proveedor Reagecon N.º de proveedor ICA3MIX3A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.04€
    166.77€ / 100 ml
    Ahorro 9.27€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Fabricado gravimétricamente a partir de sales ultrapuras
  • ISO/IEC 17025 para:
    • Análisis de los estándares ICP/ICP-MS mediante ICP-MS
    • Calibración de balanzas de laboratorio
    • Calibración de temperatura de -90 a 650 °C.
    • Medición de densidad con tubos en U oscilantes y métodos de picnometría Bingham
    • Ciertas titulaciones complexométricas
  • Todas las funciones volumétricas, titrimétricas y gravimétricas se han llevado a cabo bajo un régimen de temperatura altamente regulado
  • Producido en un entorno de sala limpia altamente controlado con agua ultrapura, ácidos triplemente destilados y frascos prelimpiados con triple lixiviado
  • Todas las incertidumbres de la medición se calcularon de acuerdo con las directrices de Eurachem/CITAC y se notificaron a un nivel de confianza del 95 %
Especificaciones
Envase HDPE de triple lixiviado
Nombres de analitos o componentes 10 μg/mL each of fluoride, sulphate and chloride
Forma física Líquido
Técnica Cromatografía iónica, Medición de anión
Certificaciones/conformidad GHS/OSHA, REACH
Tipo Estándar de anión multielemento
Elemento Fluoruro, Sulfato, Cloruro
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 100 mL