missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iododeoxyuridine/IdU Antibody (32D8.D9), Novus Biologicals™

Código de producto. 18072544 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18072544 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18072544 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP244056

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Dot Blot, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry

Iododeoxyuridine/IdU Monoclonal specifically detects Iododeoxyuridine/IdU in Human, Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Iododeoxyuridine/IdU
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Dot Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 32D8.D9
Concentración 1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000-1:5000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:1000-1:10000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500
Formulación 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% Sodium Azide
Alias de gen 2'-Deoxy-5-iodouridine, 54-42-2, 5-Iodo-2'-deoxyuridine, 5-Iododeoxyuridine, Idoxuridin, Iododeoxyridine, Iodoxuridine, Joddeoxiuridin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Iododeoxyuridine/Iododeoxyuridine/IdU Antibody (32D8.D9) was produced in mice by repeated immunizations prepared via immunizations with Bromodeoxyuridine-KLH followed by hybridoma development.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This antibody is specific for Iododeoxyuridine/IdU. Cross-reactivity is not observed with BrdU, CldU or FdU.
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.