Learn More
Cytiva Iodoacetamida
Código de producto. 11505105 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25000 mg
Tamaño de la unidad:
25 g
11505105 25000 mg 25 g
1 options
Código de producto. 11505105 Proveedor Cytiva N.º de proveedor RPN6302
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para la alquilación eficiente de tioles mientras se minimiza la oxidación de pares de tiol competidores en muestras de proteínas
  • La yodoacetamida ultrapura de grado proteómico se utiliza para una alquilación eficiente de los tioles, al tiempo que se minimiza la oxidación de los pares de tioles competidores en muestras de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para la alquilación eficiente de tioles mientras se minimiza la oxidación de pares de tiol competidores en muestras de proteínas
Cantidad 25000 mg
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .