Learn More
Solución de yodo, 0,01 M, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12910864 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12910864 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12910864 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 023 1000
Edge
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine
Envase Frasco de vidrio
CAS 7732-18-5
Concentración 0.01 M
Cantidad 1000 mL
Grado Eu. Ph. Referencia