Learn More
Yodo, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15690650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 x 100 g
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
500 g
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15690650 1 kg 1 Kg
15600660 25 g 25 g
15680650 100 g 100 g
15610660 500 g 500 g
15620660 6 x 100 g paquete de 6
15630660 6 x 1 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15690650 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 030021KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.00€
    382.00€ / 1 Kg
    Ahorro 33.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., 99.8-100,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph. Eur.BP, USP
Cantidad 1 kg
Número UN 3495
Beilstein 3587194
Nombre IUPAC diyodo
Formula Weight (peso de la fórmula) 253,81g/mol
Porcentaje de pureza 99,8 a 100,5%
Grado puriss.
Presión de vapor 0,31 mmHg (25 °C), 1 mmHg (38,7 °C)
Densidad Densidad de vapor: 9 (frente al aire)