Learn More
Solución de bromuro de yodo, grado EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11494689 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
A prueba de manipulación
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11494689 1 L A prueba de manipulación 1 LT
1 options
Código de producto. 11494689 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 1045901
Fabricado conforme a lo establecido por la Farmacopea Europea en el capítulo 4 (4.1.1) y preparada en instalaciones aptas según la norma ISO 9001. La solución de bromuro de yodo, grado EP, Reagecon™ es un reactivo listo para usar en titulaciones manuales o automáticas. Se prepara añadiendo 20 g de IBr a 1 l de ácido acético glacial.
El monobromuro de yodo es un compuesto interhalógeno que se utiliza en algunos tipos de yodometría como fuente de I+.
  • Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.1.1)
  • Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
  • El reactivo está listo para usarse y permite ahorrarse el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de reactivos precisos y soluciones volumétricas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine monobromide
CAS 7789-33-5, 64-19-7
Color De rojo a naranja
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Fórmula molecular BrI
Número MDL MFCD00011353
Sinónimo iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
Información de solubilidad Freely soluble in water, in alcohol and in glacial acetic acid
Clave InChI CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrI
Nombre IUPAC bromano de yodo
Peso molecular (g/mol) 206.81
PubChem CID 82238
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.3g/mol
Grado Farmacopea farmacopea Capítulo 4 (4.1.1)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) IBr 20 g en ácido acético glacial de 1 l
Olor Vinegar
Envase A prueba de manipulación
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • IODINE BROMIDE SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic Acid, IodineBromide