Learn More
Invitrogen™ MC1061/P3 Chemically Competent E. coli
Código de producto. 10388162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 300 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10388162 5 x 300 μL cada uno
1 options
Código de producto. 10388162 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C66303
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Para su uso con cualquier vector con supF
La E. coli MC1061/P3 competente se utiliza para la transformación eficaz de vectores que necesitan el episoma P3 para la selección y el mantenimiento (es decir, pCDM8, pcDNA™1.1).
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos No
Clonación de ADN metilado Sí
Nivel de eficiencia de transformación Eficacia media (10^8-10^9 ufc⁄µ g)
Contenido y almacenamiento • MC1021/P3 Chemically Competent E. coli (5 x 300 μL)
Store Competent Cells at –80°C.
• pUC19 DNA (1 x 50 μL)
Store pUC19 DNA at –20°C.
• S.O.C. Medium (15 ml)
Store S.O.C. Medium at 4°C or room temperature.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Yes (Streptomycin, Kanamycin, Ampicillin, Tetracycline)
Clonación de ADN inestable No es adecuado para clonar ADN inestable
Tramado azul/blanco No
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Preparación de ADN no metilado No es adecuado para preparar ADN no metilado
Reduce la recombinación No
Condiciones de envío Dry Ice
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato Tubo
Cantidad 5 x 300 μL