Learn More
Invitrogen™ Células competentes Subcloning Efficiency™ DH5α
Código de producto. 11583117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 500 μl
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11583117 4 x 500 μl 2 ml
1 options
Código de producto. 11583117 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18265017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    94.65€ / 2 ml
    Ahorro 9.35€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Células competentes Subcloning Efficiency DH5α: 4 viales, 500 μl cada uno (total de 2 ml); ADN pUC19 (100 pg/μl): 1 vial, 20 μl
Económico para procedimientos rutinarios de subclonación o aplicaciones en las que no hay limitaciones de ADN inicial
Las células competentes Subcloning Efficiency DH5α constituyen una cepa versátil de células competentes químicamente que proporcionan una eficacia de transformación > 1 x 106 cfu/μg de ADN plasmídico.
  • Diseñadas para el uso diario general
  • Contienen marcadores genéticos útiles para aplicaciones generales
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos Sí
Clonación de ADN metilado No
Nivel de eficiencia de transformación Eficacia de subclonación (10^6-10^7 ufc⁄µ g)
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Células competentes Subcloning Efficiency DH5α: 4 viales, 500 µl cada uno (total de 2 ml)
• ADN pUC19 (100 pg/ul): 1 vial, 20 µl
Almacene las células competentes a - 80 °C. Almacene pUC19 DNA a -20 °C.
Resistencia bacteriana a los antibióticos No
Clonación de ADN inestable No es adecuado para clonar ADN inestable
Tramado azul/blanco Sí
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Preparación de ADN no metilado No es adecuado para preparar ADN no metilado
Reduce la recombinación Sí
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato Tubo
Línea de productos DH5a, Subcloning Efficiency
Cantidad 4 x 500 μl