Learn More
Invitrogen™ E. coli químicamente competente One Shot™ TOP10
Description
Las células E. coli químicamente competentes One Shot TOP10 se suministran con una eficacia de transformación de 1 x 109 cfu/μg de ADN plasmídico. Estas células permiten la replicación estable de plásmidos de número de copias alto y son las mismas células competentes que se incluyen en muchos de nuestros kits de clonación Life Technologies.
- Maximización de la eficacia de la clonación en formato de tubo único
- Capacidades de clonación de ADN genómico mejoradas
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Order Info
Condición de envío: Hielo seco
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Célula competente |
| Contiene el episoma F' | Carece de episoma F' |
| Mejora la calidad de los plásmidos | Sí |
| Clonación de ADN metilado | Sí |
| Nivel de eficiencia de transformación | Alta eficacia (> 10^9 ufg⁄µ g) |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: E. coli químicamente competente • One Shot™ TOP10: 11 viales, 50 µl cada uno • pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl • Medio S.O.C.: 1 frasco, 6 ml Almacenar las células competentes a - 80 °C. Almacene el producto pUC19 DNA a - 20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Yes (Streptomycin) |
| Clonación de ADN inestable | No es adecuado para clonar ADN inestable |
| Tramado azul/blanco | Sí |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Show More |