Learn More
Invitrogen™ E. coli químicamente competente One Shot™ TOP10
Código de producto. 10368022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
11 x 50 μl
21 x 50 μl
40 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
20 reacciones
40 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10368022 11 x 50 μl 10 reacciones
10666493 21 x 50 μl 20 reacciones
10358022 40 reacciones 40 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10368022 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C404010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    286.65€ / 10 reacciones
    Ahorro 42.35€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para clonación de alta eficacia y propagación de plásmidos
Las células E. coli químicamente competentes One Shot TOP10 se suministran con una eficacia de transformación de 1 x 109 cfu/μg de ADN plasmídico. Estas células permiten la replicación estable de plásmidos de número de copias alto y son las mismas células competentes que se incluyen en muchos de nuestros kits de clonación Life Technologies.
  • Maximización de la eficacia de la clonación en formato de tubo único
  • Capacidades de clonación de ADN genómico mejoradas
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos Sí
Clonación de ADN metilado Sí
Nivel de eficiencia de transformación Alta eficacia (> 10^9 ufg⁄µ g)
Contenido y almacenamiento Contiene:
E. coli químicamente competente • One Shot™ TOP10: 11 viales, 50 µl cada uno
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl
• Medio S.O.C.: 1 frasco, 6 ml
Almacenar las células competentes a - 80 °C. Almacene el producto pUC19 DNA a - 20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Yes (Streptomycin)
Clonación de ADN inestable No es adecuado para clonar ADN inestable
Tramado azul/blanco Sí
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Plásmido Plasmídico de alto número de copias
Preparación de ADN no metilado No es adecuado para preparar ADN no metilado
Reduce la recombinación Sí
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato Tubo
Línea de productos One Shot
Cantidad 11 x 50 μl