Learn More
Invitrogen™ E. coli químicamente competente One Shot™ Stbl3™
Código de producto. 10193952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 x 50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10193952 20 x 50 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10193952 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C737303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    504.00€
    468.65€ / 1050 microlitros
    Ahorro 35.35€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
E. coli One Shot Stbl3 competente: 21 viales, 50 μl cada uno; pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 vial, 50μ L, medio S.O.C.: 1 frasco, 6 mL
Diseñados especialmente para la clonación de repeticiones directas que se encuentran en vectores de expresión lentivirales
A diferencia de las E. coli de TOP10, estas células reducen la frecuencia de la recombinación homóloga de repeticiones terminales largas (LTR) que se encuentran en vectores de expresión lentiviral ViraPower™ y otros vectores retrovirales. La producción de ADN de las células Stbl3 suele ser > 10 veces superior a las cepas alternativas tales como TOP10.
  • Rendimiento óptimo para la propagación de vectores lentivirales
  • Capacidad de clonación genómica mejorada (mcrB, mrr)
  • Eficacia esperada de > 1 x 108 transformantes/µ g de ADN plasmídico
  • Alta producción de ADN
También hay disponibles células competentes adicionales para la propagación de insertos de ADN inestables
  • Células competentes MAX Efficiency Stbl2: clonación estable de secuencias retrovirales y de repetición directa, así como genes de matrices en tándem (5 x 200µ L) (>1 x 109 cfu/µ g de ADN plasmídico)
  • E. coli químicamente competentes One Shot Stbl3: clonación de insertos inestables que contienen repeticiones directas (20 x 50 µl) (> 1 x 108 cfu/µg de ADN plasmídico)
  • Células competentes ElectroMAX Stbl4: elevada eficacia de transformación (> 5 x 109 cfu/µg de ADN plasmídico), ideal para la generación de ADNc y bibliotecas genómicas, así como para clonar insertos inestables
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos No
Clonación de ADN metilado Sí
Nivel de eficiencia de transformación Eficacia media (10^8-10^9 ufc⁄µ g)
Contenido y almacenamiento Contiene:
• E. coli One Shot™ Stbl3™ competente: 21 viales, 50 µl cada uno
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl
• Medio S.O.C.: 1 frasco, 6 ml
Almacenar las células competentes a - 80 °C. Almacene el producto pUC19 DNA a - 20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos (Yes) Streptomycin
Clonación de ADN inestable Adecuado para la clonación de ADN inestable
Tramado azul/blanco No
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Plásmido Se puede utilizar para plasmidos > 20 kb
Preparación de ADN no metilado No es adecuado para preparar ADN no metilado
Reduce la recombinación Sí
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato Tubo
Línea de productos One Shot
Cantidad 20 x 50 μl