Learn More
Invitrogen™ One Shot™ PIR2 Chemically Competent E. coli
Descripción
El sistema de clonación Echo™ es un sistema de dos vectores que utiliza el sistema de recombinación específico del sitio Cre-Lox de bacteriófago P1 (1,2) para una clonación rápida en varios vectores. Su gen de interés se clona en uno de los vectores de donantes especialmente diseñados que pueden ser recombinados con tantos vectores aceptores Eccho™ diferentes como desee. Los vectores de donante y aceptores se colocan en un tampón que contiene CRE recombinasa para una reacción de recombinación in vitro de 25 minutos. El CRE se une al sitio de Lox presente en cada vector, los une, se divide y vuelve a unir covalentemente los filamentos de ADN. Se recomiendan células competentes PIR2 para mantener construcciones que expresen genes tóxicos o para bibliotecas. Utilícelas para la clonación y el mantenimiento de la construcción de su vector donante (u otro vector que contenga el origen R6K?). Contiene el gen pir natural para el mantenimiento del vector a aproximadamente 15 copias por célula.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Célula competente |
| Contiene el episoma F' | Carece de episoma F' |
| Mejora la calidad de los plásmidos | Sí |
| Clonación de ADN metilado | No |
| Contenido y almacenamiento | • One Shot PIR2 Chemically Competent E. coli (11 x 50 μL) Store Competent Cells at –80°C. • pUC19 plasmid (50 μL at 10 pg/μL) Store pUC19 plasmid at –20°C. • S.O.C. Medium Store S.O.C. Medium at 4°C or room temperature. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | No |
| Tramado azul/blanco | No |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Preparación de ADN no metilado | No |
| Reduce la recombinación | Sí |
| Mostrar más |