Learn More
Invitrogen™ E. coli químicamente competente One Shot™ OmniMAX™ 2 T1R
Código de producto. 10022512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
21 x 50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10022512 21 x 50 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10022512 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C854003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00€
    467.65€ / 21 reacciones
    Ahorro 29.35€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
E. coli One Shot OmniMAX 2 T1R: 21 viales, 50 μl cada uno; pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 vial, 50μ L, medio S.O.C.: 1 frasco, 6 mL
Perfecto para su uso en todas las aplicaciones de clonación, incluida la tecnología Gateway™
La cepa E. coli One Shot OmniMAX 2 T1R es una línea celular químicamente competente mejorada. Las células OmniMAX 2 T1R ofrecen la máxima eficiencia en transformación de todas las células químicamente competentes en un formato One Shot, con > 5 x 109 transformantes/μg de pUC19. También proporcionan una transformación eficaz de ADN altamente metilado, debido a que las células OmniMAX 2 T1R no presentan los sistemas de restricción de la cepa K12 de E. coli (mcrA Δ(mrr hsdRMS-mcrBC)). Además, la cepa lleva el genotipo tonA, que confiere resistencia a la infección del fago T1 y T5, protege sus muestras y minimiza la posibilidad de tiempo de inactividad debido a la contaminación por fagos.
  • Ideal para la transformación vía reacciones Gateway™ y TOPO™
  • Resistencia al fago T1 y T5 (tonA)
  • Construcción de bibliotecas genómicas más representativas gracias a la eliminación de mcrA, mcrBC, mrr y hsdRMS
  • Detección de clones recombinantes (lacZΔM15) por color azul/blanco
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Contiene el episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos Sí
Clonación de ADN metilado Sí
Nivel de eficiencia de transformación Alta eficacia (> 10^9 ufg⁄µ g)
Contenido y almacenamiento Contiene:
• E. coli One Shot™ OmniMAX™ 2 T1R: 21 viales, 50 µl cada uno
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl
• Medio S.O.C.: 1 frasco, 6 ml
Almacenar las células competentes a - 80 °C. Almacene el producto pUC19 DNA a - 20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Yes (Tetracycline)
Clonación de ADN inestable No es adecuado para clonar ADN inestable
Tramado azul/blanco Sí
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Plásmido Se puede utilizar para plasmidos > 20 kb
Preparación de ADN no metilado No es adecuado para preparar ADN no metilado
Reduce la recombinación Sí
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) Sí
Especie E. coli
Formato Tubo
Línea de productos One Shot
Cantidad 21 x 50 μl