Learn More
Invitrogen™ One Shot™ INV110 Chemically Competent E. coli
Descripción
Includes
La E. coli químicamente competente One Shot INV110 contiene 10 transformaciones de células químicamente competentes en formato One Shot.
La E. coliINV110 está derivada de la E. coli JM110 y está específicamente diseñada para el crecimiento y purificación del ADN de plásmido que se digerirá con enzimas de restricción dam o dcm con sensibilidad de metilación. INV110 se ha diseñado para llevar a cabo una mutación endA1, que elimina la endonucleasa I no específica para una preparación de ADN plasmídico.
- Detección de clones recombinantes (lacZΔM15) por color azul/blanco
- Escisión reducida del ADN metilado para una transformación mejorada del ADN genómico [Δ(mcrC-mrr)]
- Episoma F’ para infección de fago y recuperación de ADN de filamento único
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Célula competente |
| Contiene el episoma F' | Contiene el episoma F' |
| Mejora la calidad de los plásmidos | Sí |
| Clonación de ADN metilado | No |
| Nivel de eficiencia de transformación | Eficacia de subclonación (10^6-10^7 ufc⁄µ g) |
| Contenido y almacenamiento | La E. coli químicamente competente One Shot™ INV110 contiene 10 transformaciones de células químicamente competentes en formato One Shot™. Almacenar a - 80 °C. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Yes (Streptamycin, Tetracycline) |
| Clonación de ADN inestable | No es adecuado para clonar ADN inestable |
| Tramado azul/blanco | Sí |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Mostrar más |