Learn More
Invitrogen™ One Shot™ INVαF' Chemically Competent E. coli
Código de producto. 10524973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 x 50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10524973 20 x 50 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10524973 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C202003
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
E. coli permite la replicación estable de plásmidos de alto número de copias
  • Detección de clones recombinantes (lacZΔM15) por color azul/blanco
  • Reducción de la recombinación homóloga de plasmidos transformados (recA)
  • Aumento de la calidad de los preparados de ADN plasmídico (endA1)
  • Producción y rescate de ADN monocatenario de vectores que transportan el origen f1 de la replicación (F') Alta eficacia (> 109 ufc/μ g)
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Contiene el episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos Sí
Clonación de ADN metilado Sí
Nivel de eficiencia de transformación Eficacia media (10^8-10^9 ufc⁄µ g)
Contenido y almacenamiento • One Shot INVαF' Chemically Competent E. coli (21 x 50 μL)
Store Competent Cells at –80°C.
• pUC19 plasmid (50 μL at 10 pg/μL)
Store pUC19 plasmid at –20°C.
• S.O.C. Medium (6 mL)
Store S.O.C. Medium at 4°C or room temperature.
Resistencia bacteriana a los antibióticos No
Clonación de ADN inestable No es adecuado para clonar ADN inestable
Tramado azul/blanco Sí
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Plásmido Plasmídico de alto número de copias
Preparación de ADN no metilado No es adecuado para preparar ADN no metilado
Reduce la recombinación Sí
Condiciones de envío Dry Ice
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato Tubo
Línea de productos One Shot
Cantidad 20 x 50 μl