Learn More
Invitrogen™ BL21 Star™ (DE3)pLysS One Shot™ Chemically Competent E. coli
Código de producto. 10694963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 x 50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10694963 20 x 50 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10694963 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C602003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.00€
    418.65€ / 1050 microlitros
    Ahorro 41.35€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
Tanto la E. coli BL21 Star(DE3) como la BL21 Star(DE3)pLysS químicamente competentes se proporcionan en alícuotas de 50 μl de un solo uso, con medio S.O.C. y plásmido de control superhelicoidal.
Huéspedes BL21 de alto rendimiento diseñados para mejorar el rendimiento de proteínas
Las E. coli One Shot BL21 Star (DE3) pLysS son células químicamente competentes diseñadas para aplicaciones que requieren elevados niveles de expresión de proteínas recombinantes no tóxicas a partir de sistemas de expresión con alto número de copias basados en el promotor T7 (por ejemplo, vectores pRSET T7). Las células químicamente competentes One Shot BL21 Star (DE3) pLysS se suministran con una eficacia de transformación de ADN plasmídico >1 x 108 ufg/ μ g.
  • La alta estabilidad del ARNm da como resultado un aumento del rendimiento de proteínas
  • Ideales para su uso con plásmidos con bajo número de copias basados en el promotor T7
  • Expresión de bajo fondo en células no inducidas
  • El aumento de la estabilidad del ARNm mejora el rendimiento de la proteína
  • Mejora de la estabilidad del ARNm para que el ARNm abundante esté disponible para la expresión de proteínas, debido a una mutación en el gen RNaseE (rne131), que está implicado en la degradación del ARNm
Las cepas BL21 Star tienen una mayor expresión basal de genes heterólogos que las cepas BL21 debido a una mayor estabilidad del ARNm. Por lo tanto, es posible que estas cepas no sean útiles para la expresión de genes tóxicos. Sin embargo, las cepas BL21 Star (DE3) pLysS ofrecen niveles de expresión más bajos que las cepas BL21 Star. No compatible con alto rendimiento (manual)
Expresión bacteriana, bioproducción, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos No
Clonación de ADN metilado No
Nivel de eficiencia de transformación Eficacia media (10^8-10^9 ufc⁄µ g)
Contenido y almacenamiento Tanto la E. coli BL21 Star™(DE3) como la BL21 Star™(DE3)pLysS químicamente competentes se proporcionan en alícuotas de 50 µl de un solo uso, con medio S.O.C. y plásmido de control superhelicoidal. Almacenar las células competentes a -80 °C.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Yes (Chloramphenicol)
Tramado azul/blanco No
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Preparación de ADN no metilado Yes (dcm)
Reduce la recombinación No
Condiciones de envío Dry Ice
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Promotor T7
Formato Tubo
Línea de productos One Shot
Cantidad 20 x 50 μl
Toxic Proteins No
Improves RNA Stability Yes (rne131, pLysS)
Improves Protein Stability Yes (lon, ompT)