Learn More
Invitrogen™ E. coli químicamente competente de One Shot™ BL21 Star™ (DE3)
Código de producto. 10328512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
21 x 50 μL/tubo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10328512 21 x 50 μL/tubo cada uno
1 options
Código de producto. 10328512 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C601003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.00€
    433.65€ / 21 reacciones
    Ahorro 22.35€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
E.coli One Shot BL21 Star (DE3): 20 viales, 50 μl cada uno (total de 1 ml); ADN pUC19 (10 pg/μl): 1 vial, 50μ L, medio SOC: 1 frasco, 6 mL
Huéspedes BL21 de alto rendimiento diseñados para mejorar el rendimiento de proteínas
Los E. coli químicamente competentes One Shot BL21 Star (DE3) se han diseñado para aplicaciones que requieren elevados niveles de expresión de proteínas recombinantes no tóxicas a partir de sistemas de expresión con bajo número de copias basados en el promotor T7 (por ejemplo, vectores pET Champion™). Las células químicamente competentes One Shot BL21 Star (DE3) se suministran con una eficacia de transformación de 1 x 108 cfu/μg de ADN plasmídico.
  • Contienen un genotipo que promueve un alto nivel de estabilidad de ARNm y producción de proteínas
  • Se han optimizado para su uso con plásmidos con bajo número de copias basados en el promotor T7
  • Se suministran en formato de tubo único de un solo uso, que permite que todos los pasos de la transformación se produzcan en el mismo tubo, lo que ahorra tiempo y evita la contaminación
Expresión mejorada de proteínas recombinantes no tóxicas
  • Las células One Shot BL21 Star (DE3) contienen el lisógeno DE3 que transporta el gen para la ARN polimerasa T7 bajo el control del promotor lacUV5
  • La IPTG es necesaria para inducir la expresión
  • Ofrece una mayor estabilidad del ARNm debido a una mutación del gen ARNasa E (rne131) que reduce los niveles de ARNasa natural y la degradación del ARNm, lo que aumenta la estabilidad de los transcritos de ARNm y la producción de proteínas
  • La expresión de proteínas mejora aún más por la ausencia de las proteasas de la membrana externa (OmpT) e lon, lo que reduce la degradación de las proteínas heterólogas
No compatible con alto rendimiento (manual). Las cepas BL21 Star tienen una mayor expresión basal de genes heterólogos que las cepas BL21 debido a una mayor estabilidad del ARNm. Por lo tanto, estas cepas pueden no ser útiles para la expresión de genes tóxicos.
Genotipo:F-ompT hsdSB (rB-, mB-) galdcmrne131 (DE3)
Expresión bacteriana, bioproducción, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos No
Clonación de ADN metilado No
Nivel de eficiencia de transformación Eficacia media (10^8-10^9 ufc⁄µ g)
Contenido y almacenamiento Contiene:
•E.coli One Shot™ BL21 Star™ (DE3): 20 viales, 50 µl cada uno (total de 1 ml)
• ADN pUC19 (10 pg/ul): 1 vial, 50 µl
•, medio SOC: 1 frasco, 6 ml
Almacenar las células competentes a - 80 °C. Almacene el producto pUC19 DNA a - 20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos No
Tramado azul/blanco No
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Preparación de ADN no metilado Yes (dcm)
Reduce la recombinación No
Condiciones de envío Dry Ice
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Promotor T7
Formato Tubo
Línea de productos One Shot
Cantidad 21 x 50 μL/tubo
Toxic Proteins No
Improves RNA Stability Yes (rne131)
Improves Protein Stability Yes (lon, ompT)