Learn More
Invitrogen™ E. coli químicamente competente One Shot™ BL21(DE3)pLysS
Código de producto. 10574393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
11 x 50 μl
20 x 50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10574393 20 x 50 μl cada uno
10604973 11 x 50 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10574393 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C606003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00€
    447.65€ / 21 reacciones
    Ahorro 23.35€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Ideales para el uso con sistemas de expresión basados en el promotor T7 (por ejemplo, pRSET, pCR™T7 y pET)
Las células BL21(DE3)pLysS transportan tanto el lisógeno DE3 como el plásmido pLysS. PLysS expresa constitutivamente bajos niveles de lisozima T7, lo que reduce la expresión basal de genes recombinantes al inhibir los niveles basales de ARN polimerasa T7.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Expresión bacteriana, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos No
Clonación de ADN metilado No
Nivel de eficiencia de transformación Eficacia media (10^8-10^9 ufc⁄µ g)
Contenido y almacenamiento • Chemically Competent cells (21 x 50 μL); store at –80°C
• pUC19 Control DNA (1 x 50 μL); store at –80°C
• S.O.C. Medium (6 mL); store at 4°C or room temperature
Resistencia bacteriana a los antibióticos Yes (Chloramphenicol)
Tramado azul/blanco No
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Preparación de ADN no metilado Yes (dcm)
Reduce la recombinación No
Condiciones de envío Dry Ice
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Promotor T7
Formato Tubo
Línea de productos One Shot
Cantidad 20 x 50 μl
Toxic Proteins No
Improves RNA Stability Yes (pLysS)
Improves Protein Stability Yes (lon, ompT)