Learn More
Invitrogen™ One Shot™ BL21(DE3)pLysE Chemically Competent E. coli
Description
Al igual que la E. coli BL21(DE3)pLysS, BL21(DE3)pLysE puede transportar el lisógeno DE3 lambda. Además, las células BL21(DE3)pLysE contienen el plásmido pLysE, que expresa constitutivamente el lisozima T7. La lisozima T7 reduce la expresión basal de los genes diana inhibiendo la ARN polimerasa T7. El plásmido pLysE en BL21(DE3)pLysE expresa niveles superiores de lisozima T7 que el plásmido pLysS en BL21(DE3)pLysS. La cepa BL21(DE3)pLysE proporciona un control más estricto de ARN-polimerasa T7, que es necesario cuando la proteína recombinante que se expresa es tóxica.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Expresión bacteriana, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Célula competente |
| Contiene el episoma F' | Carece de episoma F' |
| Mejora la calidad de los plásmidos | No |
| Clonación de ADN metilado | No |
| Nivel de eficiencia de transformación | Eficacia de subclonación (10^6-10^7 ufc⁄µ g) |
| Contenido y almacenamiento | • BL21 Star (DE3)pLysE Chemically Competent E. coli (21 x 50 μL); store at –80°C • pUC19 DNA (1 x 50 μL); store at –20°C • S.O.C. Medium (6 mL); store at 4°C or room temperature |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Yes (Chloramphenicol) |
| Tramado azul/blanco | No |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Preparación de ADN no metilado | Yes (dcm) |
| Afficher plus |