Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ TOP10 Chemically Competent E. coli
Código de producto. 11510146
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
11510146 5 placas paquete de 5
1 options
Código de producto. 11510146
Marca: Invitrogen™ C40005
Includes
E. coli químicamente competente MultiShot TOP10: Cinco placas de 96 pocillos, 15μ L por pocillo, ADN pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 vial, 50μ L, medio S.O.C.: 5 frascos, 15 mL cada uno
Permite una transformación rápida en un práctico formato de 96 pocillos
La E. coli químicamente competente MultiShot TOP10 proporciona eficacia en la transformación de >1 x 108 ufg/μ g de ADN plasmídico de control y es adecuado para transformaciones de alto rendimiento. Las células químicamente competentes MultiShot TOP10 están envasadas en una microplaca de 96 pocillos (alícuotas de 15 μL) para simplificar la transformación bacteriana de procesamiento de alto rendimiento.
  • Diseñado para aplicaciones de alto rendimiento: formato de microplaca diseñado para una clonación automatizada de alto rendimiento
  • Compatible con ADN genómico: la mutación mcrA es compatible con una transfección eficaz del ADN metilado
  • Permite una detección rápida: el alelo LacZΔM15 permite una rápida detección en azul/blanco de transfecciones en placas que contienen X-Gal o Bluo-Gal
  • Eficaz: la mutación endA1 ayuda a reducir la actividad de la endonucleasa, mejorando la producción de ADN de plásmido posterior
  • Fiable: la mutación recA1 ayuda a reducir la recombinación no deseada
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos
Clonación de ADN metilado
Nivel de eficiencia de transformación Eficacia media (10^8-10^9 ufc⁄µ g)
Contenido y almacenamiento Contiene:
E. coli químicamente competente MultiShot™ TOP10: Cinco placas de 96 pocillos, 15 µL por pocillo
• ADN pUC19 DNA (10 pg/µ L): 1 vial, 50 µl
• Medio S.O.C.: 5 frascos, 15 ml cada uno
Almacenar las células competentes a -80 °C. Almacene pUC19 DNA a -20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Yes (Streptomycin)
Clonación de ADN inestable No es adecuado para clonar ADN inestable
Tramado azul/blanco
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Plásmido High Copy Plasmid
Preparación de ADN no metilado No es adecuado para preparar ADN no metilado
Reduce la recombinación
Condiciones de envío Dry Ice
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato MultiShot
Línea de productos MultiShot
Cantidad 5 placas