Learn More
Invitrogen™ Células competentes MAX Efficiency™ Stbl2™
Código de producto. 10799374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 200 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10799374 5 x 200 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10799374 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10268019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.00€
    359.65€ / 1000 microlitros
    Ahorro 23.35€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Células competentes MAX Efficiency Stbl2: 5 viales, 200 μl cada uno (total de 1 ml), ADN pUC19 (0,01 μg/ml): 1 vial, 100μ L, medio SOC: 1 frasco, 6 mL
Células químicamente competentes de alta eficiencia diseñadas específicamente para clonar insertos inestables
Además de recA1, un conjunto único de marcadores genéticos permite la clonación estable de secuencias retrovirales y de repetición directa, así como de genes de matrices en tándem.
  • 1 x 109 transformantes/μg de ADN plasmídico para la clonación de secuencias raras
  • Eliminación de mcrBC-hsdRMS-mrr y mutación de mcrA: permite la clonación de secuencias genómicas metiladas
  • Un único genotipo que estabiliza las secuencias retrovirales y de repetición directa, como el virus de inmunodeficiencia en simios (VIS) y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
  • Gran aumento de la producción y la calidad plasmídicas gracias a la mutación endA1
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos Sí
Clonación de ADN metilado Sí
Nivel de eficiencia de transformación Alta eficacia (> 10^9 ufg⁄µ g)
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Células competentes MAX Efficiency™ Stbl2™: 5 viales, 200 µl cada uno (total de 1 ml)
• ADN pUC19 (0,01 µg/ml): 1 vial, 100 µl
•, medio SOC: 1 frasco, 6 ml
Almacenar las células competentes a - 80 °C. Almacene el producto pUC19 DNA a - 20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos No
Clonación de ADN inestable Adecuado para la clonación de ADN inestable
Tramado azul/blanco No
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Plásmido Se puede utilizar para plasmidos > 20 kb
Preparación de ADN no metilado No es adecuado para preparar ADN no metilado
Reduce la recombinación Sí
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato Tubo
Línea de productos MAX Efficiency, Stbl2
Cantidad 5 x 200 μl