Learn More
Invitrogen™ One Shot™ MAX Efficiency™ DH10B T1 Phage-Resistant Cells
Descripción
El E. coli resistente al fago T1 DH10B tiene todos los beneficios del genotipo DH10B, con la adición del genotipo tonA que confiere resistencia a la infección por fagos T1 y T5. La inclusión del genotipo tonA protege sus valiosas muestras y minimiza la posibilidad de perder tiempo de trabajo en su laboratorio, debido a la contaminación por fagos.
- Genotipo tonA para conferir resistencia al fago T1 y T5
- Eliminación de los sistemas de restricción mcrA, mcrBC, mrr y hsd RMS para permitir la construcción de más bibliotecas genómicas representativas
- Mutación endA1 para incrementar el rendimiento y la cantidad de plásmidos
- ZΔM15 para la detección de color azul/blanco de clones recombinantes
- Las células E. coli DH10B-T1R están disponibles tanto en formato electrocompetente como químicamente competente.
- Se ha observado una transformación de alta eficacia en plásmidos de 150 kb de tamaño
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Célula competente |
| Contiene el episoma F' | Carece de episoma F' |
| Mejora la calidad de los plásmidos | Sí |
| Clonación de ADN metilado | Sí |
| Nivel de eficiencia de transformación | Alta eficacia (> 10^9 ufg⁄µ g) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador ultrafrío (entre -68 y -85 °C). |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Yes (Streptomycin) |
| Clonación de ADN inestable | No es adecuado para clonar ADN inestable |
| Tramado azul/blanco | Sí |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Mostrar más |