Learn More
Invitrogen™ Células competentes MAX Efficiency™ DH5α
Código de producto. 11563117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 200 μl
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11563117 5 x 200 μl 1 ml
1 options
Código de producto. 11563117 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18258012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    292.65€ / 1 ml
    Ahorro 22.35€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Células competentes Max Efficiency DH5α: 5 viales, 200 μl cada uno (total de 1 ml), ADN pUC19 (0,01 μg/ml): 1 vial, 100μ L, medio S.O.C.: 2 frascos, 6 ml cada uno
Útil en muchas aplicaciones de clonación cotidianas y adecuado para la construcción de bancos de genes
Las células competentes MAX Efficiency DH5α son una cepa conocida y versátil. Además de permitir la detección azul/blanca, las mutaciones recA1 y endA1 de las células DH5α aumentan la estabilidad de los insertos y mejoran la calidad del ADN plasmídico preparado a partir de minipreparaciones.
  • Eficacia de transformación de hasta 1 x 109 transformantes/μg de ADN plasmídico
  • Alta producción de plásmidos a partir de la cepa DH5α (endA1) E. coli
  • Con capacidad para detección azul/blanca (lacZΔM15)
  • Mayor estabilidad de los insertos (recA1)
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos Sí
Clonación de ADN metilado No
Nivel de eficiencia de transformación Alta eficacia (> 10^9 ufg⁄µ g)
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Células competentes Max Efficiency DH5α: 5 viales, 200 µl cada uno (total de 1 ml)
• ADN pUC19 (0,01 µg/ml): 1 vial, 100 µl
• Medio S.O.C.: 2 frascos, 6 ml cada uno
Almacenar las células competentes a -80 °C. Almacene pUC19 DNA a -20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos No
Clonación de ADN inestable No es adecuado para clonar ADN inestable
Tramado azul/blanco Sí
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Preparación de ADN no metilado No es adecuado para preparar ADN no metilado
Reduce la recombinación Sí
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato Tubo
Línea de productos DH5a, MAX Efficiency
Cantidad 5 x 200 μl