Learn More
Invitrogen™ Células competentes MAX Efficiency™ DH10B
Código de producto. 10593423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 200 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10593423 5 x 200 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10593423 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18297010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    179.65€ / 1000 microlitros
    Ahorro 59.35€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Células competentes MAX Efficiency DH10B: 5 viales, 200 μl cada uno (total de 1 ml), ADN pUC19 (0,01 μg/ml): 1 vial, 100μ L, medio S.O.C.: 2 frascos, 6 ml cada uno
Ideal para generar ADNc o bibliotecas genómicas debido a su alta eficacia de transformación
Las células competentes MAX Efficiency DH10B son células de E. coli altamente eficaces que resultan perfectas para la mayoría de las aplicaciones. Las células E. coli DH10B están disponibles tanto en formato electrocompetente como químicamente competente. Se ha observado una transformación de alta eficacia en plásmidos de 150 kb de tamaño.
  • lacZ para la detección azul/blanca de clones recombinantes
  • Eliminación de los sistemas de restricción mcrA, mcrBC, mrr y hsdRMS para permitir la construcción de más bibliotecas genómicas representativas
  • Mutación A1 para aumentar la producción y la cantidad de plásmidos High Efficiency (> 109 cfu/μg)
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos Sí
Clonación de ADN metilado Sí
Nivel de eficiencia de transformación Alta eficacia (> 10^9 ufg⁄µ g)
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Acerca de las células competentes MAX Efficiency DH10B: 5 viales, 200 µl cada uno (total de 1 ml)
• ADN pUC19 (0,01 µg/ml): 1 vial, 100 µl
• Medio S.O.C.: 2 frascos, 6 ml cada uno
Almacenar las células competentes a -80 °C. Almacene pUC19 DNA a -20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Yes (Streptomycin)
Clonación de ADN inestable No es adecuado para clonar ADN inestable
Tramado azul/blanco Sí
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Preparación de ADN no metilado No es adecuado para preparar ADN no metilado
Reduce la recombinación Sí
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato Tubo
Línea de productos DH10B, MAX Efficiency
Cantidad 5 x 200 μl