Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™ RNAiMAX
Código de producto. 10514953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 ml
0,3 mL
0,75 ml
1,5 mL
15 mL
Tamaño de la unidad:
750 microlitros
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10514953 0,75 ml 750 microlitros
10601435 1,5 mL cada uno
12333563 0,1 ml cada uno
12323563 0,3 mL cada uno
12343563 15 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10514953 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 13778075
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona la máxima eficacia de transfección en la más amplia variedad de tipos de células para experimentos de reducción génica con restricciones ARNip.
Lipofectamine RNAiMAX reagent is a leading transfection reagent designed specifically for RNA interference applications. It efficiently delivers siRNA and miRNA into a wide variety of cell types, ensuring high transfection efficiency and effective gene knockdown. The proprietary cationic lipid formulation minimizes cytotoxicity, making it suitable for sensitive cells and long-term studies. Lipofectamine RNAiMAX reagent is optimized for consistent performance, providing researchers with reliable results in gene silencing experiments. Its ease of use and compatibility with high-throughput screening make it an essential tool for basic biology research and functional genomics.
El reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX proporciona la máxima eficacia de transfección en la más amplia variedad de tipos de células para experimentos de reducción génica con restricciones ARNip. Lipofectamine™ RNAiMAX es una formulación exclusiva lipídica catiónica específica de ARNi diseñada específicamente para el envío de ARNip y miARN en todos los tipos de células.
Con el reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX obtendrá:
• Eficacia de transfección superior que requiere menores concentraciones de ARNi y da como resultado una reducción génica más eficaz con una cantidad mínima de efectos no específicos
• Fácil optimización debido a una citotoxicidad mínima a través de un intervalo de concentración de 10 veces el reactivo de transfección
• Eficiencia de transfección superior para antagonistas y mímicos de miRNA
• Compatibilidad con una amplia variedad de tipos celulares que proporciona el enfoque más versátil de todos los experimentos de reducción génica
• Un protocolo simple y rápido para unos resultados uniformes y reproducibles
Reducción de alto nivel en una amplia gama de células
El reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX transfecta una amplia gama de tipos de células (ver figura). Para el silenciamiento génico, las transfecciones de alta eficiencia del reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX conducen a los altos niveles de reducción génica necesarios para lograr resultados convincentes.
Transfecciones sencillas, de alto rendimiento
Solo tiene que mezclar el reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX con ARNip, agregarlo a sus células, incubarlo y medir la reducción génica. Su sencillez y velocidad combinadas con la alta eficacia de transfección hacen del reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX la opción ideal para las transfecciones de ARNsi de alto rendimiento. Las condiciones de transfección pueden establecerse fácilmente para sistemas automatizados o robóticos utilizados en tales aplicaciones.
Encuentre un protocolo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX optimizado para su línea de células.
Información de órdenes
Condición de envío: Apto para hielo húmedo o temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene un vial (0,75 ml) de reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX. Almacenar de 2–8 °C. No la congele.
Tipo de célula Líneas de células establecidas, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra ARNip sintético, ARNip, ARNmi
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Línea de productos Lipofectamine
Tipo de producto Reactivos para transfección
Cantidad 0,75 ml
Compatible con suero Sí
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo