Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™ 2000
Código de producto. p-4255290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,3 mL
0,75 mL
1,5 ml
15 mL
Tamaño de la unidad:
1.50 ml
750 microlitros
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10696153 1,5 ml 1.50 ml
10600714 15 mL cada uno
10696343 0,75 mL 750 microlitros
12313563 0,3 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10696153 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11668019
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reactivo de transfección versátil que ha demostrado transfectar eficazmente la más amplia variedad de adherente y líneas de células en suspensión.
El reactivo de transfección Lipofectamine™ 2000 es un reactivo de transfección versátil que ha demostrado transfectar eficazmente la más amplia variedad de adherente y líneas de células en suspensión. Los investigadores utilizan el reactivo Lipofectamine™ 2000 para experimentos de silenciamiento génico basados en ARNip y ARNhc, así como para estudios de expresión génica. El reactivo de transfección Lipofectamine 2000 es el mejor reactivo de transfección de Life Technologies disponible para la cotransfección de ARNip y ADN plasmídico.
  • Eficacia de transfección excepcional en la más amplia gama de líneas de células y los más altos niveles de expresión de proteínas recombinantes
  • Rendimiento superior para cotransfección de ARNip y ADN plasmídico
  • Eficacia probada en presencia de suero; elimina la necesidad de cambiar los medios tras la transfección
  • Rendimiento fiable para aplicaciones de alto rendimiento
  • La mejor opción para el establecimiento de líneas de células estables
Información de órdenes
Embalaje sostenible.Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene un vial (1,5 ml) de reactivo Lipofectamine™ 2000. Almacenar de 2–8 °C. No la congele.
Tipo de célula Líneas de células establecidas, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra ADN plasmídico, ARNip sintético, plásmidos de ARNi (shRNA, miR)
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Línea de productos Lipofectamine
Tipo de producto Reactivos para transfección
Cantidad 1,5 ml
Compatible con suero Sí
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo