Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™ 2000
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10696343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,3 mL
0,75 mL
1,5 ml
15 mL
Tamaño de la unidad:
1.50 ml
750 microlitros
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10696343 0,75 mL 750 microlitros
10696153 1,5 ml 1.50 ml
10600714 15 mL cada uno
12313563 0,3 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10696343 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11668027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    716.00€
    687.65€ / 0.75 ml
    Ahorro 28.35€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reactivo de transfección versátil que ha demostrado transfectar eficazmente la más amplia variedad de adherente y líneas de células en suspensión.
El reactivo de transfección Lipofectamine™ 2000 es un reactivo de transfección versátil que ha demostrado transfectar eficazmente la más amplia variedad de líneas de células en suspensión y adherentes. Los investigadores utilizan el reactivo Lipofectamine™ 2000 para experimentos de silenciamiento génico basados en ARNip y ARNhc, así como para estudios de expresión génica. El reactivo de transfección Lipofectamine™ 2000 es nuestro mejor reactivo de transfección disponible para la cotransfección de ARNip y ADN plasmídico.
Con el reactivo de transfección Lipofectamine™ 2000, obtendrá:
  • Eficacia de transfección excepcional en la más amplia gama de líneas de células y los más altos niveles de expresión de proteínas recombinantes (consulte la tabla)
  • Rendimiento superior para cotransfección de ARNip y ADN plasmídico
  • Eficacia probada en presencia de suero: elimina la necesidad de cambiar los medios tras la transfección
  • Rendimiento fiable para aplicaciones de alto rendimiento
  • La mejor opción para establecer líneas celulares estables
    Un reactivo de transfección de alto rendimiento para la expresión y el silenciamiento génico
    El reactivo de transfección Lipofectamine™ 2000 funciona de forma eficaz con todas las líneas celulares comunes, así como con muchas de las complejas, y puede usarse en medios con o sin suero. Para el silenciamiento génico, las transfecciones de alta eficacia de los reactivos de transfección Lipofectamine™ 2000 proporcionan los altos niveles de silenciamiento génico necesarios para lograr resultados convincentes. El reactivo de transfección Lipofectamine™ 2000 es la opción número uno para la cotransfección dada su eficacia para transfectar tanto ARNip como ADN plasmídico. El reactivo de transfección Lipofectamine™ 2000 es fácil de usar, ya que solo tiene que mezclar con ácido nucleico y añadirlo al cultivo celular.
    Ideal para trabajos de alto rendimiento
    Simplicidad y velocidad combinados con una alta eficiencia de transfección hacen del reactivo de transfección Lipofectamine™ 2000 ideal para la expresión de proteínas transitorias o transfecciones ARNi de alto rendimiento. Las condiciones de la transfección se pueden definir fácilmente para sistemas automatizados o sistemas robóticos utilizados en tales aplicaciones.
  • Información de órdenes
    Embalaje sostenible.Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Contiene un vial (0,75 ml) de reactivo Lipofectamine™ 2000. Almacenar de 2–8 °C. No la congele.
    Tipo de célula Líneas de células establecidas, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar
    Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
    Tipo de muestra ADN plasmídico, ARNip sintético, plásmidos de ARNi (ARNhc, miR)
    Transfection Technique Transfección basada en lípidos
    Para utilizar con (aplicación) Transfección
    Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
    Línea de productos Lipofectamine
    Tipo de producto Reactivos para transfección
    Cantidad 0,75 mL
    Compatible con suero
    Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo