Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™ 2000
Código de producto. 10600714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,75 mL
1,5 ml
15 mL
Tamaño de la unidad:
1.50 ml
750 microlitros
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10600714 15 mL cada uno
10696153 1,5 ml 1.50 ml
10696343 0,75 mL 750 microlitros
12313563 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10600714 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 11668500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10560.00€
    10137.65€ / 15 ml
    Ahorro 422.35€
    4% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Reactivo de transfección versátil que ha demostrado transfectar eficazmente la más amplia variedad de adherente y líneas de células en suspensión.
El reactivo de transfección Lipofectamine™ 2000 es un reactivo de transfección versátil que ha demostrado transfectar eficazmente la más amplia variedad de adherente y líneas de células en suspensión. Los investigadores utilizan el reactivo Lipofectamine™ 2000 para experimentos de silenciamiento génico basados en ARNip y ARNhc, así como para estudios de expresión génica. El reactivo de transfección Lipofectamine 2000 es el mejor reactivo de transfección de Life Technologies disponible para la cotransfección de ARNip y ADN plasmídico.
  • Eficacia de transfección excepcional en la más amplia gama de líneas de células y los más altos niveles de expresión de proteínas recombinantes
  • Rendimiento superior para cotransfección de ARNip y ADN plasmídico
  • Eficacia probada en presencia de suero; elimina la necesidad de cambiar los medios tras la transfección
  • Rendimiento fiable para aplicaciones de alto rendimiento
  • La mejor opción para el establecimiento de líneas de células estables
Order Info
Embalaje sostenible.Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Contiene un frasco (15 ml) de reactivo Lipofectamine™ 2000. Almacenar de 2–8 °C. No la congele.
Tipo de célula Líneas de células establecidas, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra ADN plasmídico, ARNip sintético, plásmidos de ARNi (shRNA, miR)
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Línea de productos Lipofectamine
Tipo de producto Reactivos para transfección
Cantidad 15 mL
Compatible con suero Sí
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo