Learn More
Invitrogen™ Células competentes Library Efficiency™ DH5α
Beskrivelse
Indeholder
Células competentes Library Efficiency DH5α: 5 viales, 200 μl cada uno (total de 1 ml); ADN pUC19 (10 pg/μl): 1 vial, 50μ L, medio S.O.C.: 2 frascos, 6 ml cada uno
Las células competentes Library Efficiency DH5α constituyen una cepa versátil de células químicamente competentes que demuestran una eficacia de transformación de > 1 x 108 cfu/μg de ADN plasmídico.
- Admiten la detección de color azul/blanco mediante una complementación α en placas con X-Gal o Bluo-Gal
- Mantienen el ADN plasmídico con eventos de recombinación mínimos
- Ofrecen preparaciones de plásmidos de alto rendimiento para aplicaciones posteriores
- Los vectores de clonación M13mp se pueden propagar sobre un lecho de DH5α-FT™, DH5αF'™, DH5αF'IQ™, JM101 o JM107 para permitir la formación de placas
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Ordreinfo
Condición de envío: Hielo seco
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de producto | Célula competente |
| Contiene el episoma F' | Carece de episoma F' |
| Mejora la calidad de los plásmidos | Sí |
| Clonación de ADN metilado | No |
| Nivel de eficiencia de transformación | Eficacia media (10^8-10^9 ufc⁄µ g) |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • Células competentes Library Efficiency DH5α: 5 viales, 200 µl cada uno (total de 1 ml) • ADN pUC19 (10 pg/ul): 1 vial, 50 µl • Medio S.O.C.: 2 frascos, 6 ml cada uno Almacenar las células competentes a -80 °C. Almacene pUC19 DNA a -20 °C. Almacenar el medio SOC a 4 ºC o a temperatura ambiente. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | No |
| Clonación de ADN inestable | No es adecuado para clonar ADN inestable |
| Tramado azul/blanco | Sí |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Vis mere |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.