Learn More
Invitrogen™ Células competentes ElectroMAX™ Stbl4™
Código de producto. 11518656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 100 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11518656 5 x 100 μl cada uno
1 options
Código de producto. 11518656 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11635018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.00€
    407.65€ / 500 microlitros
    Ahorro 30.35€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Includes
Células competentes ElectroMAX Stbl4: 5 viales, 100 μl cada uno; pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 vial, 50μ L, medio S.O.C.: 2 frascos, 6 ml cada uno
Ideal para la generación de ADNc y bibliotecas genómicas y para la clonación insertos inestables
Las células competentes ElectroMAX Stbl4 están diseñadas específicamente para la clonación de insertos inestables. Como células electrocompetentes, tienen una de las mayores eficiencias de transformación disponibles (>5x109 cfu/μg).
  • Son ideales para la clonación de ADN inestable: estabilizan la repetición directa y las secuencias retrovirales
  • Permiten la clonación eficaz de ADN genómico metilado
  • Admiten la detección de color azul/blanco
  • Están diseñadas para ofrecer preparaciones de plasma de alto rendimiento para aplicaciones secuencia abajo
  • Proporcionan una eficacia de transformación de >5x109 cfu/μg
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula HEK 293
Contiene el episoma F' Contiene el episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos Sí
Clonación de ADN metilado Sí
Nivel de eficiencia de transformación Alta eficacia (> 10^9 ufg⁄µ g)
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Células competentes ELECTROMAX™ Stbl4™: 5 viales, 100 µl cada uno
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl
• Medio S.O.C.: 2 frascos, 6 ml cada uno
Almacenar las células competentes a -80 °C. Almacene pUC19 DNA a -20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Yes (Tetracycline)
Clonación de ADN inestable Adecuado para la clonación de ADN inestable
Tramado azul/blanco Sí
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Plásmido Se puede utilizar para plasmidos > 100 kb
Preparación de ADN no metilado No es adecuado para preparar ADN no metilado
Reduce la recombinación Sí
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato Tubo
Línea de productos ElectroMAX, Stbl4
Cantidad 5 x 100 μl