Learn More
Invitrogen™ Células competentes ElectroMAX™ DH5α-E
Código de producto. 11578646
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 100 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
11578646 5 x 100 μl cada uno
1 options
Código de producto. 11578646 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11319019
Includes
Células competentes ElectroMAX DH5α-E: 5 viales, 100 μl cada uno; pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 vial, 50μ L, medio S.O.C.: 2 frascos, 6 ml cada uno
Adecuado para la transformación por electroporación o en procedimientos que requieren alta eficacia de transformación
Las células competentes ElectroMAX DH5α-E™ se derivan de la cepa DH5α. Se pueden utilizar en procedimientos como la generación de bibliotecas de ADNc o la transformación con ADN de entrada limitado.
  • Eficacia de > 1 x 1010 transformantes/μg con electroporación
  • Gran aumento de la producción y la calidad plasmídicas gracias a la mutación endA1
  • Transformación de gran eficacia con plásmidos de 30 kb de tamaño
  • Selección de clones recombinantes por color azul/blanco debido a lacZΔM15
  • Estabilidad de inserción garantizada debido a la mutación recA1
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos
Clonación de ADN metilado No
Nivel de eficiencia de transformación Alta eficacia (> 10^9 ufg⁄µ g)
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Células competentes ElectroMAX DH5α-E: 5 viales, 100 µl cada uno
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl
• Medio S.O.C.: 2 frascos, 6 ml cada uno
Almacenar las células competentes a -80 °C. Almacene pUC19 DNA a -20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos No
Clonación de ADN inestable No es adecuado para clonar ADN inestable
Tramado azul/blanco
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Plásmido Se puede utilizar para plasmidos > 20 kb
Preparación de ADN no metilado No es adecuado para preparar ADN no metilado
Reduce la recombinación
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato Tubo
Línea de productos DH5a, ElectroMAX
Cantidad 5 x 100 μl