Learn More
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH10B T1 Phage-Resistant Competent Cells
Descripción
Includes
Células resistentes al fago T1 ElectroMAX DH10B: 5 viales, 100 μl cada uno; pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 vial, 50μ L, medio S.O.C.: 2 frascos, 6 ml cada uno
Las células competentes resistentes al fago T1 ElectroMAX DH10B ofrecen una eficacia de transformación de las más altas alcanzadas por cualquier producto ofrecido por Life Technologies, y pueden exceder de 1 x 1010 cfu/μg de ADN plasmídico en eficacia.
- Maximizan la producción de los transformantes a partir de productos de clonación limitados
- Permiten la clonación eficaz de ADN metilado.
- Son resistentes a los bacteriófagos T1 y T5
- Admiten la detección azul/blanca mediante una complementación α en placas con X-Gal o Bluo-Gal
- Ofrecen preparaciones plasmídicas de alta producción para aplicaciones posteriores
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Célula competente |
| Contiene el episoma F' | Carece de episoma F' |
| Mejora la calidad de los plásmidos | Sí |
| Clonación de ADN metilado | Sí |
| Nivel de eficiencia de transformación | Alta eficacia (> 10^9 ufg⁄µ g) |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • Células resistentes al fago T1 ElectroMAX DH10B: 5 viales, 100 µl cada uno • pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl • Medio S.O.C.: 2 frascos, 6 ml cada uno Almacenar las células competentes a -80 °C. Almacene pUC19 DNA a -20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Yes (Streptomycin) |
| Clonación de ADN inestable | No es adecuado para clonar ADN inestable |
| Tramado azul/blanco | Sí |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Mostrar más |