Learn More
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH10B Cells
Código de producto. 11503127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 100 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11503127 5 x 100 μl paquete de 5
1 options
Código de producto. 11503127 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18290015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.00€
    426.65€ / paquete de 5
    Ahorro 32.35€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Células ElectroMAX DH10B: 5 viales, 100 μl cada uno; pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 vial, 50μ L, medio S.O.C.: 2 frascos, 6 ml cada uno
Requires
Es necesario usar un aparato de electroporación de alta tensión capaz de generar intensidades de campo de 16 kV/cm.
Ideal para la clonación eficaz de ADN genómico procariota y eucariota
Las células ElectroMAX DH10B son células de E. coli electrocompetentes que ofrecen la mayor eficacia de transformación de > 1 x 1010 cfu/μg de ADN plasmídico. Las células ElectroMAX DH10B son ideales para aplicaciones que requieren una alta eficacia de transformación, como en la construcción de bibliotecas de ADN complementario (ADNc) o ADN genómico (ADNg).
  • Transformación de alta eficacia para maximizar clones
  • Marcadores genéticos mejorados para funciones de clonación de ADNc o ADNg
Mayores eficacias de transformación
  • Las células ElectroMAX DH10B ofrecen la mayor eficacia de transformación disponible con > 1 x 1010 transformantes/μg de ADN de control en una reacción de 20 μl.
  • Estas altas eficacias de transformación hacen que las células ElectroMAX DH10B sean ideales para la recuperación eficaz de plásmidos a partir de genomas eucariotas.
  • Adecuadas para la construcción de bancos de genes, la generación de bibliotecas de ADNc mediante vectores derivados de plásmidos y situaciones en las que hay una cantidad limitada de ADN.
  • Capacidades de clonación versátiles
  • Las células ElectroMAX DH10B tienen las siguientes características:
    • El marcador Φ80lacZΔM15 ofrece complementación α del gen β-galactosidasa, lo que permite la detección de color azul/blanco en placas de agar que contengan X-gal o Bluo-gal
    • El marcador genotípico mcrA y el marcador de deleción mcrBC, mrr permiten la clonación de ADN que contiene metilcitosina y metiladenina
    • La mutación endA1 permite un incremento de la cantidad y el rendimiento de plásmido
    No compatible con alto rendimiento (manual)
    Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos Sí
Clonación de ADN metilado Sí
Nivel de eficiencia de transformación Alta eficacia (> 10^9 ufg⁄µ g)
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Células ElectroMAX DH10B: 5 viales, 100 µl cada uno
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl
• Medio S.O.C.: 2 frascos, 6 ml cada uno
Almacenar las células competentes a -80 °C. Almacene pUC19 DNA a -20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Yes (Streptomycin)
Clonación de ADN inestable No es adecuado para clonar ADN inestable
Tramado azul/blanco Sí
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Plásmido Se puede utilizar para plasmidos > 20 kb
Preparación de ADN no metilado No es adecuado para preparar ADN no metilado
Reduce la recombinación Sí
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato Tubo
Línea de productos DH10B, ElectroMAX
Cantidad 5 x 100 μl