Learn More
Invitrogen™ E. coli One Shot™ TOP10 Electrocomp™
Código de producto. 10423792
Change view
Click to view available options
Cantidad:
11 x 50 μL, 10 Reactions
21 x 50 μL, 20 Reactions
Tamaño de la unidad:
20 reacciones
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10423792 11 x 50 μL, 10 Reactions cada uno
10082692 21 x 50 μL, 20 Reactions 20 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10423792 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C404050
Se suministra con una eficacia de transformación de 1 x 109 cfu/μg de ADN súperhelicoidal que resulta ideal para la clonación de alta eficacia y la propagación de plásmidos.
One Shot TOP10 Electrocomp E. coli cells are ideal for high-efficiency cloning and plasmid propagation. Provided at a transformation efficiency of >1 x 1010 cfu/ μg supercoiled DNA, these cells allow for stable replication of high copy number plasmids. TOP10 Electrocomp E. coli cells are transformed via electroporation and achieve higher transformation efficiencies than chemically competent cells. They can therefore be used in more challenging applications, including cloning low amounts of DNA or cDNA and gDNA library construction.
Proporcionan una replicación estable de plásmidos de alto número de copias. El genotipo de las células TOP10 es similar al de la cepa DH10B™.
  • hsdR para una transformación eficaz de ADN no metilado procedente de amplificaciones de PCR
  • mcrA para una transformación eficaz de ADN metilado procedente de preparaciones genómicas
  • lacZΔM15 para la detección de color azul/blanco de clones recombinantes
  • endA1 para unas preparaciones de ADN más transparentes y mejores resultados en aplicaciones posteriores gracias a la eliminación de la digestión inespecífica con endonucleasa I
  • recA1 para reducir los casos de recombinación inespecífica en ADN clonado
  • Cepa de bacteria/levadura: TOP10
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto E. coli
Contiene el episoma F' No
Mejora la calidad de los plásmidos
Clonación de ADN metilado
Nivel de eficiencia de transformación Alta eficiencia (> 10^9 cfu⁄µg)
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador ultrafrío (entre - 68 y - 85 °C).
Resistencia bacteriana a los antibióticos Yes (Streptomycin)
Clonación de ADN inestable No es adecuado para clonar ADN inestable
Tramado azul/blanco
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Plásmido Se puede utilizar para plasmidos > 20 kb
Preparación de ADN no metilado No es adecuado para preparar ADN no metilado
Reduce la recombinación
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato Tubo
Línea de productos One Shot
Cantidad 11 x 50 μL, 10 Reactions