Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Goat Anti-Mouse IgG
Código de producto. 10008192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10008192 5 mL cada uno
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27969
Código de producto. 10008192 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11033
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27969
Includes
5 ml de Dynabeads recubiertos con policlonal de cabra contra todas las subclases IgG de ratón.
Utilizar con IgG de ratón para el agotamiento o para el aislamiento positivo de las células con fines moleculares.
Utilizar con cualquier IgG de ratón para el agotamiento o para el aislamiento positivo de las células con fines moleculares. Cualquier célula puede aislarse de cualquier muestra de todas las especies, excepto ratón y usarse en análisis moleculares posteriores.
  • Agotar cualquier célula diana de todas las especies, excepto el ratón
  • Aislar células directamente de sangre completa para aplicaciones moleculares
  • Utilice un cóctel de IgG de ratón para agotar las células etiquetadas no deseadas y obtener células sin tocar, sin gránulos ni anticuerpos
  • Muestras de partida: Sangre completa, sangre del cordón umbilical, MNC, células leucocíticas, bazo de ratón/ ganglios linfáticos, digestiones de tejido
  • Capacidad de anticuerpos completos: Procesa aproximadamente 2 x 109 células en total
  • Tipo de célula: Todas las células de todas las especies, excepto las de ratón
  • Método de aislamiento: Agotamiento, aislamiento negativo o aislamiento positivo
  • Viabilidad de salida: >95%
  • Reactividad: Todas las especies, excepto el ratón
  • Tipo de muestra: Sangre, PBMC, digestiones de tejido
  • Material de partida (n.º de células ): 1 x 107 PBMC por aislamiento
  • Especie diana: Todas las especies, excepto el ratón
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento de células humanas, aislamiento de células secundarias
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fragmento de anticuerpos Anticuerpo completo
Tipo de célula Todas las células de todas las especies, excepto las de ratón
Clonalidad Policlonal
Contenido y almacenamiento Este producto contiene: 5 ml de Dynabeads™ recubiertos con policlonal de cabra contra todas las subclases IgG de ratón.
Almacenar a una temperatura de a una temperatura de entre 2-8° C.
Tipo de producto IgG antirratón de cabra
Tipo de colorante Dynabeads™
Especie del huésped Cabra
Tecnología de aislamiento Agotamiento, aislamiento negativo o aislamiento positivo
N.° de celdas Procesa ∼2x10^9 células en total
Viabilidad de la salida >95%
Línea de productos DYNAL, Dynabeads
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación
Cantidad 5 mL
Reactividad Todas las especies, excepto el ratón
Tipo de muestra PBMC, digestiones de tejido, sangre
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.º de celda del material de partida 1 x 10^7 PBMC por aislamiento
Especies diana Todas las especies, excepto el ratón