Learn More
Invitrogen™ Células competentes MAX Efficiency™ DH10Bac
Código de producto. 10592663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 100 μl
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10592663 5 x 100 μl 500 microlitros
1 options
Código de producto. 10592663 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10361012
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
Células químicamente competentes MAX Efficiency DH10Bac: 5 viales, 100 μl cada uno (total de 500 μl), ADN pUC19 (0,01 μg/ml): 1 vial, 100μ L, medio SOC: 2 frascos, 6 ml cada uno
Capaz de favorecer la recombinación específica de sitio entre pFastBac™ y bMON14272
Las células competentes MAX Efficiency DH10Bac se emplean para la producción de bácmidos recombinantes empleados en el sistema de expresión de baculovirus Bac-to-Bac™. La cepa E. coli DH10Bac contiene un vector de transporte del baculovirus (bácmido) que se puede recombinar con plásmido de donante, pFastBac™, para crear un bácmido de expresión que contiene un gen de interés clonado.
Uso de células competentes MAX Efficiency DH10Bac
Las células competentes MAX Efficiency DH10Bac pueden servir de huésped para un vector pFastBac™ recombinante que contiene un gen de interés clonado. Las células DH10Bac albergan un vector de transporte de baculovirus (bMON14272) y un plásmido auxiliar (pMON7142), y pueden generar bacilos de alto peso molecular que pueden amplificarse, purificarse y utilizarse para la transfección de células de insecto y la posterior expresión génica. La resistencia a la kanamicina para la selección y el mantenimiento de bácmidos se debe a bMON14272, y la resistencia a la tetraciclina, a pMON7124
  • Producción uniforme de > 1 x 108 transformantes/μg
  • Tolerancia de pequeñas cantidades de reacciones de ligamiento sin diluir
  • Apoyo de detección eficaz de colonias azul/blanco (marcador Φ80lacZΔM15)
No compatible con alto rendimiento (manual)
Producción y titulación de baculovirus, clonación, expresión en insectos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Células competentes
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Eficacia > 1x10^8
Tipo de célula Químicamente competente
Mejora la calidad de los plásmidos No
Clonación de ADN metilado No
Nivel de eficiencia de transformación Eficacia media (10^8-10^9 ufc⁄µ g)
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Células químicamente competentes MAX Efficiency DH10Bac: 5 viales, 100 µl cada uno (total de 500 µl)
• ADN pUC19 (0,01 µg/ml): 1 vial, 100µ l
•, medio SOC: 2 frascos, 6 ml cada uno
Almacenar las células competentes a -80 °C. Almacene pUC19 DNA a -20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente.
Clonación de ADN inestable No es adecuado para clonar ADN inestable
Cepa bacteriana o de levadura DH10Bac
Tramado azul/blanco Sí
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Preparación de ADN no metilado No es adecuado para preparar ADN no metilado
Propagación de vectores ccdB No para propagación vectorial ccdB
Reduce la recombinación No
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato Tubo
Línea de productos DH10Bac, MAX Efficiency
Cantidad 5 x 100 μl