Learn More
Invitrogen™ Células MegaX DH10B T1R Electrocomp™
Descripción
Includes
Contiene: MegaX DH10B™ T1R Electrocomp™ C: 5 viales, 100 μl cada uno; pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 vial, 50 μl; medio de recuperación: 3 frascos, 10 ml cada uno
Los procesos de producción mejorados garantizan tres veces más colonias por transformación (>3 x 1010 cfu/μg de ADN pUC), lo que convierte a las células MegaX DH10B™ T1R en la solución perfecta para las exigentes tareas de clonación y construcción de bibliotecas. Mismo genotipo que la popular cepa DH10B™ T1R, incluido tonA, que evita la infección por bacteriófagos T1 y T5 en ciclos líticos y protege valiosos clones y bibliotecas.
- Permiten transformar con gran eficacia el ADN metilado, dado que carecen de los sistemas de restricción de la cepa K12 de E. coli
- El marcador ψ80lacZδM15 ofrece complementación α del gen β-galactosidasa, lo que permite cribaje de color azul/blanco en placas de agar que contengan X-gal o Bluo-gal.
- Cepa de bacteria/levadura: DH10B™
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Célula Electrocomp |
| Contiene el episoma F' | No |
| Mejora la calidad de los plásmidos | Sí |
| Clonación de ADN metilado | Sí |
| Nivel de eficiencia de transformación | Alta eficiencia (> 10^9 cfu⁄µg) |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • MegaX DH10B T1R Electrocomp C: 5 viales, 100 µl cada uno • pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl • medio de recuperación: 3 frascos, 10 ml cada uno Almacenar las células competentes a - 80 °C. Almacene el producto pUC19 DNA a - 20 °C. Almacene el medio de recuperación a 4 °C. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Yes (Streptomycin) |
| Clonación de ADN inestable | No es adecuado para clonar ADN inestable. |
| Tramado azul/blanco | Sí |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Mostrar más |