Learn More
Invitrogen™ One Shot™ BL21-AI™ Chemically Competent E. coli
Código de producto. 11540146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
21 x 50 μl
Tamaño de la unidad:
1000 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11540146 21 x 50 μl 1000 microlitros
1 options
Código de producto. 11540146 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C607003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00€
    444.65€ / 50 microlitros
    Ahorro 33.35€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Includes
Las células de E. coli BL21-AI químicamente competentes se suministran en alícuotas de un solo uso de 50 μl, con medio S.O.C. y plásmido de control superenrollado. Almacene las células competentes a -80 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Ideales para inducir la expresión de proteínas tóxicas
Las células de E. coli One Shot BL21-AI son células químicamente competentes diseñadas para aplicaciones que requieren una regulación estricta y una expresión firme de proteínas tóxicas desde cualquier sistema de expresión basado en el promotor T7. Las células químicamente competentes One Shot BL21-AI tienen una eficacia de transformación de > 1 x108 cfu/μg de ADN plasmídico.
  • La expresión génica se regula mediante la adición de L-arabinosa al cultivo
  • Adecuadas para el uso con cualquier plásmido basado en el promotor T7
  • Se suministran en un práctico formato One Shot
Para la expresión de proteínas recombinantes no tóxicas, elija nuestras células químicamente competentes One Shot BL21 Star (DE3) o células químicamente competentes One Shot BL21 Star (DE3) pLysS.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Expresión bacteriana, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos No
Clonación de ADN metilado No
Nivel de eficiencia de transformación Eficacia media (10^8-10^9 ufc⁄µ g)
Contenido y almacenamiento Las células de E. coli BL21-AI™ químicamente competentes se suministran en alícuotas de un solo uso de 50 µl, con medio S.O.C. y plásmido de control superenrollado. Almacene las células competentes a -80 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Yes (Tetracycline)
Tramado azul/blanco No
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Preparación de ADN no metilado Yes (dcm)
Reduce la recombinación No
Condiciones de envío Dry Ice
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Promotor T7
Formato Tubo
Línea de productos One Shot
Cantidad 21 x 50 μl
Toxic Proteins Yes (araB)
Improves RNA Stability No
Improves Protein Stability Yes (lon, ompT)