Learn More
DNAJC2 Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18613992 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613992 0.02 mL 0.02 ml
18632192 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18613992 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2924450.02ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
DNAJC2 Polyclonal specifically detects DNAJC2 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DNAJC2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 2, dnaJ homolog subfamily C member 2, MPHOSPH11M-phase phosphoprotein 11, MPP11Zuotin-related factor 1, ZRF1zuotin, ZUO1, zuotin related factor 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-140 of human DNAJC2 (NP_055192.1). MLLLPSAADGRGTAITHALTSASTLCQVEPVGRWFEAFVKRRNRNASASFQELEDKKELSEESEDEELQLEEFPMLKTLDPKDWKNQDHYAVLGLGHVRYKATQRQIKAAHKAMVLKHHPDKRKAAGEPIKEGDNDYFTC
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27000
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG