Learn More
Intepirdine, MedChemExpress
Código de producto. 16456446
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456446 100 mg 100 miligramos
16452177 50 mg 50 miligramos
16446038 10 mg 10 miligramos
16408647 5 mg 5 miligramos
16403426 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16456446 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14339
MedChemExpress Intepirdine (SB742457) is a highly selective 5-HT6 receptor antagonist with pKi of 9.63; exhibits >100-fold selectivity over other receptors.
Intepirdine (SB742457) is a highly selective 5-HT6 receptor antagonist with pKi of 9.63
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Intepirdine
CAS 607742-69-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19N3O2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo SB-742457 GSK-742457 RVT-101
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (141.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1)(C2=CC(C=CC=C3N4CCNCC4)=C3N=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 353.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.44
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration