Learn More
Integrin beta 7 Antibody (332418), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18607793 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607793 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18607793 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3060A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
Integrin beta 7 Monoclonal specifically detects Integrin beta 7 in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Integrin beta 7
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 332418
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen Gut homing receptor beta subunit, integrin beta 7 subunit, integrin beta-7, integrin, beta 7
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Integrin beta 7, Glu20-His722, Accession # P26011
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3695
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a