missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Integrin beta 6 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 6 in Human, Rat, Primate, Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Integrin beta 6 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CSbeta6 |
| Conjugado | Alexa Fluor 750 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | integrin beta-6, integrin, beta 6 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | beta 6 knockout mice have been immunized with recombinant secreted human alpaVbeta6. |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?