missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

integrin beta 4 binding protein Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590103 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590103 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590103 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306333MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

integrin beta 4 binding protein Polyclonal antibody specifically detects integrin beta 4 binding protein in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno integrin beta 4 binding protein
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen b(2)gcn, B(2)GCN homolog, B4 integrin interactor, CAB, EIF3Ap27(BBP), eIF-6, eukaryotic translation initiation factor 3A, eukaryotic translation initiation factor 6, ITGB4BPintegrin beta 4 binding protein, p27 beta-4 integrin-binding protein, p27BBP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human integrin beta 4 binding protein fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3692
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.